Merck
V900552
γ-Valerolacton
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
γ-Methyl-γ-butyrolacton, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanon, 4-Hydroxypentansäurelacton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
EC Number:
203-569-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
80420
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
vapor density
3.45 (vs air)
product line
Vetec™
assay
98%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.), 82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Valerolacton
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-29-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)