Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
EC Number:
205-788-1
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
reagent grade
description
anionic detergent
product line
Vetec™
assay
≥98%
mol wt
288.38 g/mol
sustainability
Sustainability features
technique(s)
HPLC: suitable
mp
204-207 °C (lit.)
density
1 g/cm3
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green ChemistryThis product is used as a surfactant to enhance catalysis. Click here for more information.
Application
Anionische Waschsubstanz
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdodecylsulfat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?