Fortfahren mit
V900930
Rapamycin
≥95%, mTOR inhibitor
Synonym(e):
23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontin, AY 22989, Sirolimus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H79NO13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
914.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Rapamycin aus Streptomyces hygroscopicus, Vetec™, reagent grade, ≥95%
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1
InChI key
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
General description
Rapamycin is an anti-fungal antibiotic isolated from Streptomyces hygroscopicus. This antibiotic is active against all strains of Candida albicans. It blocks the signal transduction pathways required for the activation of T-helper cells.
Application
Rapamycin from Streptomyces hygroscopicus has been used to study the efficacy of an autophagy-targeted DNA vaccine against avian leukosis virus subgroup J.
Biochem/physiol Actions
Ein makrocyclisches Trienantibiotikum, das an das molekulare Ziel von Rapamycin (mTOR) bindet und dieses hemmt. Es bildet einen Komplex mit FKBP12, der an das molekulare Ziel von Rapamycin (mTOR) bindet und dieses hemmt. Rapamycin ist ein potentes Immunsuppressivum und besitzt eine krebsbekämpfende Wirkung.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)