Petrochemische Standards
Standards für die Petrochemie sind für die Bewertung der physikalischen und chemischen Eigenschaften von Mineralöl, Benzin oder anderen petrochemischen Produkten in verschiedenen industriellen Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Wir bieten ein umfassendes Sortiment reiner Standards sowie Ein- und Mehrkomponentenlösungen für die Prüfung von Mineralöl, Benzin oder anderen in der Petrochemie relevanten Substanzen.
Unsere Standards sind so formuliert, dass sie den Empfehlungen der American Society for Testing and Materials (ASTM) sowie anderer internationaler Organisationen entsprechen. Diese Mineralölstandards ermöglichen die angemessene Untersuchung und Verarbeitung von Treibstoffen, damit eine sichere und effiziente Nutzung sichergestellt wird.
Products
Weitere Informationsquellen
- Brochure: Analytical Solutions for Petrochemical & Petroleum Products
This brochure provides a summary of proven and reliable tools and consumables for the analytical lab supporting your petrochemical process.
Biokraftstoffe
Unser Portfolio an Mehrkomponenten-Biokraftstofflösungen ist speziell für die Verwendung mit ASTM® D6584 ausgelegt. Durch diese vorgefertigten Lösungen bleibt auf Analystenseite mehr wertvolle Zeit für die Vorbereitung. Das Portfolio umfasst Lösungen für zertifizierte Referenzmaterialien (CRM), die nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert wurden. Einige unserer Biokraftstoffstandards sind auch als umweltfreundlichere Alternativprodukte erhältlich. Diese Produkte reduzieren die Umweltbelastung, ohne die Qualität und Wirksamkeit Ihrer Ergebnisse zu beeinträchtigen.
Ein niedriger Gehalt an freiem und gebundenem Glyzerin ist entscheidend für die Leistung von Biodieselkraftstoff. Aber sowohl freies als auch gebundenes Glyzerin tragen zur Bildung von Ablagerungen auf Einspritzdüsen, Kolben, Ventilen, Filtern und Lagertanks bei. ASTM D6584 bietet eine standardisierte Methode für die Bestimmung von freiem Glycerin und Gesamtglycerin (freies + gebundenes Glycerin). Kommerzielle Biodieselhersteller setzen diese Methode ein, um festzustellen, ob ein Produktionslauf von B100 (100% Biodieselmethylester) verkauft werden kann oder nachbearbeitet werden muss.
Benzin & Diesel
Wir bieten CRM zur Quantifizierung von Kerosin, Benzin und Aromaten wie Benzol an. Sie sind für die Verwendung mit den entsprechenden ASTM-Methoden – ASTM D1319, ASTM D5880 und ASTM 4053 ausgelegt.
Brennstoffe und Kohlenwasserstoffe
Für die Bestimmung von Kohlenwasserstoffen in rohen oder raffinierten Ölen oder anderen Matrizes bieten wir eine Reihe von reinen und in Lösung befindlichen Referenzmaterialien an. Die Auswahl umfasst analytische und zertifizierte Referenzmaterialstandards mit Eignung für die Gaschromatographie (GC) und Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC).
Schwefelmatrix-CRM
Unsere Auswahl an Schwefel-CRM umfasst Produkte von Paragon Scientific, die zur Kalibrierung, Verifizierung oder Verwendung in Qualitätskontrollverfahren geeignet sind, die eine Analyse des Schwefelgehalts in Mineralölerzeugnissen beinhalten. Unser Angebot umfasst Schwefel in leichtem Mineralöl, schwerem Mineralöl, synthetischem Diesel und in Kerosin (geruchlos) mit einem Schwefelgehalt von 0 (Blindprobe) bis 5,0000% (50000 ppm) für das jeweilige Material. Alle Produkte sind gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifiziert und lassen sich vollständig auf internationale Standards zurückführen. Sie werden in 100 ml Mengen in manipulationssicherer Glasverpackung mit einer Haltbarkeit von 12 Monaten geliefert.