Merck
Ausrüstung zur Zellzählung
Das Bild zeigt eine Person in einem Laborkittel, die ein Experiment mit einer Laborausrüstung durchführt.
Genaue, reproduzierbare Zählungen von kultivierten Zellen oder von Zellen, die aus festem Gewebe entnommen wurden, sind für die Überwachung der Vermehrungsrate und der Zellgesundheit, für die Analyse des Transformations- oder Immortalisierungserfolgs und für die Aussaat zur weiteren Vermehrung oder für nachgeschaltete Experimente unerlässlich.
Traditionelle manuelle Methoden wie die Hämozytometrie, die sich auf visuelle Zählungen stützen, können in einigen risikoreichen Umgebungen angemessen sein. Obwohl die Hämozytometrie weithin zugänglich ist, hat sie nur einen geringen Durchsatz, hängt von der Genauigkeit der Techniker beim Mischen, Pipettieren und Berechnen ab, verwendet möglicherweise biologisch gefährliche Farbstoffe und ist auf die manuelle Transkription der Daten angewiesen. Automatisierte Zellzähler bieten eine Alternative zur Hämozytometrie mit höherem Durchsatz, aber die meisten automatisierten Zellzähler verwenden auch eine visuelle Technologie, um Zählungen aus kleinen Proben zu extrapolieren, und benötigen in der Regel Farbstoffe, spezielle Reagenzien oder beides.
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-13 von 13
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-13 von 13
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-13 von 13 Suchergebnissen angezeigt.
Seite 1 von 1
Seite 1 von 1
Der Scepter™ 3.0 Handheld Automated Cell Counter
Manuelle Zählmethoden sind für moderne Forschungslabore zeitaufwändig, und viele automatisierte Zähler sind sperrig und kostspielig, arbeiten mit der visuellen Zählung kleiner Proben und erfordern spezielle Röhrchen und Reagenzien.
Der Scepter™ 3.0 Cell Counter ist der einzige automatische Zellzähler, der tragbar und handlich ist, und das einzige Gerät, das die Genauigkeit und Konsistenz der Coulter-Impedanzzählung direkt in die Kulturhaube bringt.
Während andere automatisierte Zähler viel Platz auf dem Labortisch beanspruchen und auf Objekterkennungssoftware, manuelle Fokussierung und von Hand gefüllte Ladekammern angewiesen sind, bietet der Scepter® 3.0 Zellzähler eine echte Automatisierung ohne das Fehlerrisiko, das mit visuellen Systemen einhergeht. Mit seinem mikrofabrizierten, präzisionsgefertigten mikrofluidischen Sensor zählt der Scepter® 3.0 Zellzähler Tausende von Zellen pro Probe und erledigt die Arbeit der Bewertung und Berechnung, um genaue, konsistente Zellzahlen in weniger als 30 Sekunden zu liefern.
Die Zellzählung ist schnell, reproduzierbar und präzise mit dem Scepter™ 3.0 Handzytometer, das auf der Coulter-Impedanzzählung basiert
Das tragbare automatische Zellzählgerät Scepter 3.0
Millipore® hat das Design des Scepter™ 3.0 Zähler durch Designverbesserungen einfacher zu bedienen:
  • Die drahtlose Übertragung von Daten vom Gerät zum Drucker oder zum Laborarbeitsplatz
  • Ein USB-Anschluss, der einfachen, fehlerfreien Datenzugriff und -transfer ermöglicht
  • Zur Aufbewahrung und zum Aufladen überall montierbar
  • Ergonomische Anordnung der Bedienelemente für dauerhaftes, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Ein größeres, besser lesbares Display
Mikroskopische Aufnahme des Cell Comb Scratch Assay für Zellmigration
Manuelles Hämozytometer zur Zellzählung
Millicell® Einweg-Hämozytometer 
Das ursprüngliche Hämozytometer wurde für die Zählung von Blutzellen entwickelt und ist traditionell ein dicker Glasobjektträger mit einer Kammer von präzisem Volumen und einer gerasterten Glasoberfläche, die das mikroskopische Zählen von Zellen pro Flüssigkeitsvolumen ermöglicht. Wenn risikoreiche Proben gezählt werden müssen, schützt ein Einweg-Hämozytometer das Labor, indem es die Notwendigkeit beseitigt, zerbrechliche und potenziell gefährliche Glas-Hämozytometer und Deckgläser zu reinigen und wiederzuverwenden. Das Millicell® Einweg-Hämozytometer besteht aus optischem Kunststoff in Quarzqualität und funktioniert genau wie die bekannte Neubauer-Zählkammer.
Einweg-Hämozytometer müssen nicht mehr mit Deckgläsern hantiert und desinfiziert werden, da sie im Bioabfall entsorgt werden.
Verwandte Ressourcen
  • Validated Cell Types for the Scepter™ 3.0 Cell Counter
    A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.
  • Scepter™ 3.0 Cell Counter – How it Works
    Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
  • Brochure: Scepter™ 3.0 Handheld Cell Counter
    The Scepter™ 3.0 cell counter is your portable device option for fast, accurate cell counting. While other automated counters consume bench space and rely on object recognition software, manual focusing, and clumsy loading chambers, the Scepter™ cell counter provides true automation without the error that accompanies vision-based systems. With its microfabricated, precision-engineered sensor, the Scepter™ cell counter does all the work and delivers accurate and reliable cell counts in seconds.
  • Register your Scepter™ 3.0 Cell Counter
    When you register your Scepter™ 3.0 instrument, you will receive regular updates on your instrument's software and firmware.
  • Scepter™ 2.0 Upgrade Program
    Upgrade from Scepter™ 2.0 to 3.0 with our program. Submit the form for assistance in the instrument upgrade process.
Verwandte Videos