Blazar®-Plattform für den Virus-Schnellnachweis
Unsere patentierte Blazar®-Plattform ist eine fortschrittliche Multiplex-PCR-Technologie mit degenerierten Primern für den Nachweis von adventiven und Spezies-spezifischen Viren, die den aktuellen behördlichen Richtlinien entspricht. Die Blazar®-Plattform ist eine zielgerichtete molekulare Methode, die innerhalb von Tagen einen genauen und hochsensitiven Nachweis von Viren ermöglicht. Durch die Amplifizierung mehrerer Ziele innerhalb einer konservierten Region des Genoms der Virusfamilie können unsere Kunden im Vergleich zu herkömmlichen PCR-Methoden ein breiteres Spektrum an Viren nachweisen.
- ✓ SCHNELL – innerhalb weniger Tage auf Viren screenen und Chargen schneller freigeben, einschließlich Laborautomatisierung und digitaler Berichterstellung
- ✓ SENSITIV – erkennt Viren und alle Varianten ab 10 genomischen Kopien
- ✓ SICHER – vollständig validiertes und GMP-konformes Verfahren
Zugehörige Produktliteratur
- Alternatives to in vivo assays for biosafety testing of biologics
Here we examine the current in vivo methods and explore alternatives which can be employed today. We also propose that while the industry may be some years away from removing in vivo testing completely, a case can be made for removing animal use from well-characterized production systems such as CHO.
- Accelerating Bulk Harvest Testing using the Blazar® CHO Animal Origin Free Virus Panel for Rapid Adventitious Virus Detection
This white paper describes the Blazar® CHO Animal Origin Free (AOF) panel for rapid adventitious virus detection, a targeted molecular method for broad virus screening.
Anwendungen der Blazar®-Plattform
| Blazar®-Plattform | Beschreibung | Zugehörige Dienstleistungen | Modalität | Konformitätsstufe | Durchlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Stand | |||||
| Blazar®-Nagetier-Panel | Eine nachhaltige Alternative zum traditionellen In-vivo-MAP/HAP/RAP-Test. Verringerte Verwendung von Tiermodellen. | Herstellung von Zellbanken, Charakterisierung von Zelllinien und Biorepository | Biologika (monoklonale Antikörper und rekombinante Proteine) | GMP | Konventionell >35 Tage, jetzt 14 Tage |
| Blazar® CHO AOF-Panel | Konzipiert als geeigneter Ersatz für den In-vitro-Assay für CHO Bulkernte-Tests, der schnelle Ergebnisse mit entsprechender Nachweisbreite (plus Varianten) und Empfindlichkeit liefert | Freigabeprüfung für Bulkernten | Biologika (monoklonale Antikörper und rekombinante Proteine) | GMP | Konventionell 35 Tage, jetzt 12 Tage |
| Zukünftiger Prozess | |||||
| Blazar®-Panel mit gezieltem NGS | Kombiniert die Nachweisbreite von gezieltem Next Generation Sequencing (NGS) mit der Geschwindigkeit und Empfindlichkeit von PCR-Methoden | Zellbankerstellung, Zellliniencharakterisierung und Biospeicher Freigabeprüfung für Bulkernten Freigabeprüfung von Wirkstoffen und Arzneimitteln sowie Stabilitätsprüfung | Biologika (monoklonale Antikörper und rekombinante Proteine) Zell- und Gentherapien | GMP |
Ein Multiplex-Ansatz, der über den Nachweis von Einzelzielviren hinausgeht
A: Degenerierte Primer erweitern die Spezifität
B: Nested PCR-Ansatz verbessert die Empfindlichkeit
C: Fragmentnachweis mittels Kapillarelektrophorese. Interne Positivkontrollen, die jeder Testprobe zugesetzt werden
Die Blazar®-Plattform ermöglicht Bioprozessstrategien der nächsten Generation – von der Prozessintensivierung über die vernetzte Verarbeitung bis hin zum vollständig kontinuierlichen Produktionsprozess – und beschleunigt so die zeitlichen Abläufe bei der biopharmazeutischen Herstellung durch verbesserte Produktivität.
Sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorteil, indem Sie Ihr Biologika-Programm mit der Blazar®-Plattform für einen schnellen Virusnachweis beschleunigen.
Verwenden Sie das nachstehende Formular, um mehr über den möglichen Wettbewerbsvorteil und die Beschleunigung Ihres Biologika-Programms mit der Blazar®-Plattform zu erfahren.