- Contrast and efficiency enhancement in organic light-emitting devices utilizing high absorption and high charge mobility organic layers.
Contrast and efficiency enhancement in organic light-emitting devices utilizing high absorption and high charge mobility organic layers.
Optics express (2006-08-21)
W F Xie, Y Zhao, C N Li, S Y Liu
PMID19529164
ZUSAMMENFASSUNG
Organic light-emitting devices utilizing copper phthalocyanine (CuPc) and C(60) as the hole- and electron-injection layers were reported. Compared with a conventional device without CuPc and C(60) layers, the improvement of the contrast is more than 100% under 140-lx ambient lighting at a brightness of 300 cd/m(2). A maximum current efficiency of 3.93 cd/A, which is higher than 3.62 cd/A for a conventional device, was obtained at 9 V. The device has a maximum luminance of 17170 cd/m(2) at 15 V. The high contrast and high efficiency of the device are attributed to the high absorption and high charge mobility of CuPc and C(60) films.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.