Merck
Neurons Release Serine to Support mRNA Translation in Pancreatic Cancer.
Cell (2020-11-04)
Robert S Banh, Douglas E Biancur, Keisuke Yamamoto, Albert S W Sohn, Beth Walters, Miljan Kuljanin, Ajami Gikandi, Huamin Wang, Joseph D Mancias, Robert J Schneider, Michael E Pacold, Alec C Kimmelman, Robert S Banh, Douglas E Biancur, Keisuke Yamamoto, Albert S W Sohn, Beth Walters, Miljan Kuljanin, Ajami Gikandi, Huamin Wang, Joseph D Mancias, Robert J Schneider, Michael E Pacold, Alec C Kimmelman
ZUSAMMENFASSUNG
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) tumors have a nutrient-poor, desmoplastic, and highly innervated tumor microenvironment. Although neurons can release stimulatory factors to accelerate PDAC tumorigenesis, the metabolic contribution of peripheral axons has not been explored. We found that peripheral axons release serine (Ser) to support the growth of exogenous Ser (exSer)-dependent PDAC cells during Ser/Gly (glycine) deprivation. Ser deprivation resulted in ribosomal stalling on two of the six Ser codons, TCC and TCT, and allowed the selective translation and secretion of nerve growth factor (NGF) by PDAC cells to promote tumor innervation. Consistent with this, exSer-dependent PDAC tumors grew slower and displayed enhanced innervation in mice on a Ser/Gly-free diet. Blockade of compensatory neuronal innervation using LOXO-101, a Trk-NGF inhibitor, further decreased PDAC tumor growth. Our data indicate that axonal-cancer metabolic crosstalk is a critical adaptation to support PDAC growth in nutrient poor environments.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Laminin aus Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumperiodat, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Antimycin A aus Streptomyces sp.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Carbonylcyanid-4-(trifluormethoxy)phenylhydrazon, ≥98% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Oligomycin A, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2′-Desoxyuridin, thymidylate synthase inhibitor
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Uridin, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Rapamycin, Ready Made Solution, 2.5 mg/mL in DMSO (2.74 mM), from Streptomyces hygroscopicus
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cycloheximid, InSolution, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumformiat, BioUltra, ≥99.0% (NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
mTOR-Inhibitor XI, Torin1, mTOR Inhibitor XI, Torin1, CAS 1222998-36-8, is a cell-permeable, highly potent, ATP-competitive inhibitor of mTOR and DNA-PK (IC50 = 4.32 and 6.34 nM, respectively).
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-PHGDH antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Anti-PSPH antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.