Merck
ADH5-mediated NO bioactivity maintains metabolic homeostasis in brown adipose tissue.
Cell reports (2021-11-18)
Sara C Sebag, Zeyuan Zhang, Qingwen Qian, Mark Li, Zhiyong Zhu, Mikako Harata, Wenxian Li, Leonid V Zingman, Limin Liu, Vitor A Lira, Matthew J Potthoff, Alexander Bartelt, Ling Yang
ZUSAMMENFASSUNG
Brown adipose tissue (BAT) thermogenic activity is tightly regulated by cellular redox status, but the underlying molecular mechanisms are incompletely understood. Protein S-nitrosylation, the nitric-oxide-mediated cysteine thiol protein modification, plays important roles in cellular redox regulation. Here we show that diet-induced obesity (DIO) and acute cold exposure elevate BAT protein S-nitrosylation, including UCP1. This thermogenic-induced nitric oxide bioactivity is regulated by S-nitrosoglutathione reductase (GSNOR; alcohol dehydrogenase 5 [ADH5]), a denitrosylase that balances the intracellular nitroso-redox status. Loss of ADH5 in BAT impairs cold-induced UCP1-dependent thermogenesis and worsens obesity-associated metabolic dysfunction. Mechanistically, we demonstrate that Adh5 expression is induced by the transcription factor heat shock factor 1 (HSF1), and administration of an HSF1 activator to BAT of DIO mice increases Adh5 expression and significantly improves UCP1-mediated respiration. Together, these data indicate that ADH5 controls BAT nitroso-redox homeostasis to regulate adipose thermogenesis, which may be therapeutically targeted to improve metabolic health.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
3-Isobutyl-1-methylxanthin, ≥99% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dexamethason, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Roche
Rinderserumalbumin Fraktion V, fettsäurefrei, 98.5% (electrophoresis), Fatty acids (total) ≤0.2 mg/g, Triglycerides (enzym.) free, Immunoglobulins not detectable, microbiological culture: suitable, USA origin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ölrot O, certified by the BSC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
3,3′,5-Triiod-L-thyronin Natriumsalz, γ-irradiated, powder, suitable for, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
CL 316243 Hydrat, ≥98% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Indomethacin, A non-steroidal anti-inflammatory, cell permeable, antipyretic agent.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
S-Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamin, ≥97%, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
5-Aza-2′-Desoxycytidin, A cytosine analog that acts as a DNA methyltransferase inhibitor.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hitzeschock-Faktor-1-Inhibitor, KRIBB11, The Heat Shock Factor 1 Inhibitor, KRIBB11 controls the biological activity of Heat Shock Factor 1.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.