Merck
Extracellular Axon Stimulation.
Bio-protocol (2017-03-05)
Carola Städele, Margaret Louise DeMaegd, Wolfgang Stein
ZUSAMMENFASSUNG
This is a detailed protocol explaining how to perform extracellular axon stimulations as described in Städele and Stein, 2016. The ability to stimulate and record action potentials is essential to electrophysiological examinations of neuronal function. Extracellular stimulation of axons traveling in fiber bundles (nerves) is a classical technique in brain research and a fundamental tool in neurophysiology (Abbas and Miller, 2004; Barry, 2015; Basser and Roth, 2000; Cogan, 2008). It allows for activating action potentials in individual or multiple axons, controlling their firing frequency, provides information about the speed of neuronal communication, and neuron health and function.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Trizma® Base, Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid Hexahydrat, ACS reagent, 99.0-102.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumchlorid, Molecular Biology, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Calciumchlorid Dihydrat, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Maleinsäure, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.