Merck
Leupeptins, new protease inhibitors from Actinomycetes.
The Journal of antibiotics (1969-06-01)
T Aoyagi, T Takeuchi, A Matsuzaki, K Kawamura, S Kondo
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Leupeptin -hemisulfat (Salz), >4000 U/mg
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.