Merck
Monosaccharide esters: new tools in biomedicine.
Acta clinica Belgica (2002-08-03)
W J Malaisse
ZUSAMMENFASSUNG
The first report dealing with the use of monosaccharide esters as new tools in biomedicine was published in 1997 (1). This topic was first reviewed in 1998 (2). The major aim of the present report is to briefly evoke the background and present knowledge in this field.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
β-D-Glucosepentaacetat, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
α-D(+)-Glucosepentaacetat, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.