Merck
  • Highly self-organized electron transfer from an iridium complex to p-benzoquinone due to formation of a pi-dimer radical anion complex triply bridged by scandium ions.
Highly self-organized electron transfer from an iridium complex to p-benzoquinone due to formation of a pi-dimer radical anion complex triply bridged by scandium ions.
Journal of the American Chemical Society (2003-10-02)
Junpei Yuasa, Tomoyoshi Suenobu, Shunichi Fukuzumi
ZUSAMMENFASSUNG
Unusually high kinetic order was observed in self-organized Sc3+-promoted electron transfer from tris(2-phenylpyridine)iridium(III) [Ir(ppy)3] to p-benzoquinone (Q) in propionitrile, third-order with respect to the concentration of Sc3+ and second-order with respect to the concentration of Q, to produce a pi-dimer semiquinone radical anion complex that is triply bridged by three Sc3+ ions (Q*--3Sc3+-Q).
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Propionitril, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propionitril, purum, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Phenylpyridin, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Propionitril, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.