Merck
CuBr-catalyzed oxidative difluoromethylation of tertiary amines with difluoroenol silyl ethers.
Organic letters (2009-04-22)
Lingling Chu, Xingang Zhang, Feng-Ling Qing
ZUSAMMENFASSUNG
CuBr-catalyzed oxidative difluoromethylation of readily available tertiary amines with difluoroenol silyl ethers was performed under mild conditions to afford beta-amine-alpha,alpha-difluoro ketones.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-bromid, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-bromid, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.