- Chemical composition of the essential oil of Feronia elephantum Correa.
Chemical composition of the essential oil of Feronia elephantum Correa.
Natural product research (2010-11-26)
Chitra Pande, Geeta Tewari, Charu Singh, Shalini Singh, R C Padalia
PMID21104525
ZUSAMMENFASSUNG
The essential oil composition of Feronia elephantum Correa (family: Rutaceae) was examined by capillary gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS). The analysis revealed the presence of 24 constituents, of which 18 constituents were identified. Trans-anethole (57.73%) and methyl chavicol (37.48%) were the major compounds, while cis-anethole, p-anisaldehyde, (E)-jasmone, methyl eugenol, β-caryophyllene, linalool and (E)-methyl isoeugenol were also present as the minor constituents.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.