- Synthesis of substituted [3]dendralenes and their unique cycloaddition reactions.
Synthesis of substituted [3]dendralenes and their unique cycloaddition reactions.
Chemical communications (Cambridge, England) (2011-08-30)
Rekha Singh, Sunil K Ghosh
PMID21874204
ZUSAMMENFASSUNG
Dimethylsulfonium methylide mediated olefination of 2-phenylethenylidene phosphonoacetate followed by the Horner-Wadsworth-Emmons reaction with aromatic aldehydes provided access to reactive 1,5-diaryl-2-ethoxycarbonyl [3]dendralenes which in situ underwent Diels-Alder cyclodimerisation leading to highly functionalised cyclohexenes with very high regio- and stereoselectivity.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.