Merck
  • Stereoselective synthesis of fully protected (2S,4S,6S)-2-amino-6-hydroxy-4-methyl-8-oxodecanoic acid (AHMOD).
Stereoselective synthesis of fully protected (2S,4S,6S)-2-amino-6-hydroxy-4-methyl-8-oxodecanoic acid (AHMOD).
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society (2012-01-18)
Wei Zhang, Xiangpeng Li, Ning Ding, Yingxia Li
ZUSAMMENFASSUNG
The stereocontrolled synthesis of fully protected (2S,4S,6S)-2-amino-6-hydroxy-4-methyl-8-oxodecanoic acid was accomplished using a glutamate derivative as starting material. The key steps of this stereochemical synthetic pathway involved an Evans asymmetric alkylation, a Sharpless asymmetric epoxidation, and a Grignard reaction.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Caprinsäure, ≥98.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Caprinsäure, ≥99.5%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natrium-caprinat, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Caprinsäure, natural, ≥98%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Caprinsäure, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.