Merck
Reduction of acrylamide formation by vanadium salt in potato French fries and chips.
Food chemistry (2012-12-26)
Diganta Kalita, Sastry S Jayanty
ZUSAMMENFASSUNG
The effects of vanadyl sulphate on the formation of acrylamide have been studied in fried potato products, such as French fries and chips. Acrylamide formation was inhibited by 30.3%, 53.3% and 89.3% when the sliced potato strips were soaked in 0.001, 0.01 and 0.1 M vanadyl sulphate (VOSO(4)) solutions, respectively, for 60 min before frying. Moreover, 57.7%, 71.4% and 92.5% inhibition of acrylamide formation was observed when chips were soaked in the respective vanadyl sulphate solution before frying. In a separate model reaction, a solution containing an equimolar concentration of L-asparagine and D-glucose showed a significant inhibition of acrylamide formation when heated at 150 °C for 30 min in the presence of vanadyl sulphate (VOSO(4)). The results indicate that the binding of VO(2+) to asparagine and the decrease in the pH of the potato samples resulted in a significant reduction of acrylamide formation in fried potato products.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Acrylamid, suitable for electrophoresis, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acrylamid, Molecular Biology, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acrylamid, suitable for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acrylamid -Lösung, 40%, suitable for electrophoresis, sterile-filtered
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Acrylamid, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acrylamid, purum, ≥98.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Acrylamid, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Acrylamid -Lösung, 40% in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Acrylamid, for Northern and Southern blotting, powder blend
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.