Merck
Microencapsulation of pancreatic islets for use in a bioartificial pancreas.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) (2013-03-16)
Emmanuel C Opara, John P McQuilling, Alan C Farney
ZUSAMMENFASSUNG
Islet transplantation is the most exciting treatment option for individuals afflicted with Type 1 diabetes. However, the severe shortage of human pancreas and the need to use risky immunosuppressive drugs to prevent transplant rejection remain two major obstacles for the routine use of islet transplantation in diabetic patients. Successful development of a bioartificial pancreas using the approach of microencapsulation with perm-selective coating of islets with biopolymers for graft immunoisolation holds tremendous promise for diabetic patients because it has great potential to overcome these two barriers. In this chapter, we provide a detailed description of the microencapsulation process.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Natriumalginat, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumalginat
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumalginat aus Braunalgen, Medium viscosity
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumalginat aus Braunalgen, low viscosity
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumalginat aus Braunalgen, BioReagent, suitable for immobilization of micro-organisms
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Alginsäure aus Braunalgen, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Calciumalginat aus Braunalgen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.