Merck
  • [Transcription factor Kaiso does not interact with hydroxymethylated DNA within CTGCNA sequence context].
[Transcription factor Kaiso does not interact with hydroxymethylated DNA within CTGCNA sequence context].
Molekuliarnaia biologiia (2013-07-31)
S V Zhenilo, O S Musharova, E B Pokhorchuk
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Desoxyribonukleinsäure, einsträngig aus Lachshoden, For hybridization
Sigma-Aldrich
Desoxyribonukleinsäure, einsträngig aus Lachshoden, For hybridization
Sigma-Aldrich
Cytosin, ≥99%
Sigma-Aldrich
Desoxyribonukleinsäure Natriumsalz aus Heringshoden, Type XIV
Sigma-Aldrich
Plasmid DNA from E. coli RRI, pUC19, buffered aqueous solution
Sigma-Aldrich
Plasmid DNA from E. coli RRI, pUC18, buffered aqueous solution
Sigma-Aldrich
Desoxyribonukleinsäure aus menschlicher Placenta, buffered aqueous solution, sexed, female