Merck
  • Preclinical and clinical evaluation of O-[11C]methyl-L-tyrosine for tumor imaging by positron emission tomography.
Preclinical and clinical evaluation of O-[11C]methyl-L-tyrosine for tumor imaging by positron emission tomography.
Nuclear medicine and biology (2005-04-12)
Kiichi Ishiwata, Hideo Tsukada, Kazuo Kubota, Tadashi Nariai, Norihiro Harada, Kazunori Kawamura, Yuichi Kimura, Keiichi Oda, Ren Iwata, Kenji Ishii
ZUSAMMENFASSUNG
We performed preclinical and clinical studies of O-[11C]methyl-L-tyrosine, a potential tracer for imaging amino acid transport of tumors by positron emission tomography (PET). Examinations of the radiation-absorbed dose by O-[11C]methyl-L-tyrosine and the acute toxicity and mutagenicity of O-methyl-L-tyrosine showed suitability of the tracer for clinical use. The whole-body imaging of monkeys and healthy humans by PET showed low uptake of O-[11C]methyl-L-tyrosine in all normal organs except for the urinary track and bladder, suggesting that the O-[11C]methyl-L-tyrosine PET has the potential for tumor imaging in the whole-body. Finally, the brain tumor imaging was preliminarily demonstrated.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
L-Tyrosin, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Tyrosin, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Tyrosin, BioUltra, ≥99.0% (NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SAFC
L-Tyrosin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
L-Tyrosin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Tyrosin, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
L-Tyrosin, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.