Merck
Interstitial lung disease due to fumes from heat-cutting polymer rope.
Occupational medicine (Oxford, England) (2013-07-25)
P Sharman, R Wood-Baker
ZUSAMMENFASSUNG
Interstitial lung disease (ILD) due to inhalation of fume/smoke from heating or burning of synthetic polymers has not been reported previously. A fish farm worker developed ILD after cutting rope (polypropylene and nylon) for about 2 hours per day over an extended period using an electrically heated 'knife'. This process produced fume/smoke that entered the workers breathing zone. No other likely cause was identified. This case suggests that exposure to airborne contaminants generated by the heating or burning of synthetic polymers has the potential to cause serious lung disease.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Polyethylen, Ultra-high molecular weight, surface-modified, powder, 34-50 μm particle size
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Polyethylen, average Mw ~4,000 by GPC, average Mn ~1,700 by GPC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Polyethylen, low density, melt index 25 g/10 min (190°C/2.16kg)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Polyethylen, Ultra-high molecular weight, average Mw 3,000,000-6,000,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Polyethylen, High density, melt index 12 g/10 min (190 °C/2.16kg)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Polyethylen (LDPE), ERM®, certified reference material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Polyethylen, Medium density
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Polyethylen, Linear low density, melt index 1.0 g/10 min (190°C/2.16kg)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Polyethylen, High density, melt index 2.2 g/10 min (190 °C/2.16kg)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Polyethylen, Ultra-high molecular weight, surface-modified, powder, 125 μm avg. part. size
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Polyethylen, analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 2,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.