Merck
  • Synergistic role of different soil components in slow sorption kinetics of polar organic contaminants.
Synergistic role of different soil components in slow sorption kinetics of polar organic contaminants.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987) (2013-09-21)
Dongmei Zhang, Lei Hou, Dongqiang Zhu, Wei Chen
ZUSAMMENFASSUNG
We observed that the sorption kinetics of nitrobenzene and 2,4-dinitrotoluene (two model polar compounds) was significantly slower than that of 1,4-dichlorobenzene and phenanthrene (two model apolar compounds). The difference was attributable to the strong non-hydrophobic interactions between the polar molecules and soil. Interestingly, sorption kinetics of the polar sorbates to the soil organic matter-free soil, humic/fulvic acid-free soil, and extracted humic acids was very fast, indicating that different soil components played a synergetic role in the observed slow kinetics. We propose that slow sorption kinetics of highly polar sorbates stems mainly from the strong specific interactions (H-bonding, electron donor-acceptor interactions, etc.) with humic/fulvic acids; such specific interactions occur when sorbate molecules diffuse through humic/fulvic acids coiled, in relatively compressed confirmations, within the complex, tortuous, and porous soil matrices formed by mineral grains/particles and soil organic matter.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Nitrobenzol, ACS reagent, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenanthren, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nitrobenzol, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorbenzol, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrotoluol, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phenanthren, sublimed grade, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Phenanthren, analytical standard, for environmental analysis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
1,4-Dichlorbenzol -Lösung, certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Nitrobenzol, PESTANAL®, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Phenanthren, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.