Merck
  • Comparison of the toxicity of silver nanoparticles and silver ions on the growth of terrestrial plant model Arabidopsis thaliana.
Comparison of the toxicity of silver nanoparticles and silver ions on the growth of terrestrial plant model Arabidopsis thaliana.
Journal of environmental sciences (China) (2014-02-14)
Haifeng Qian, Xiaofeng Peng, Xiao Han, Jie Ren, Liwei Sun, Zhengwei Fu
ZUSAMMENFASSUNG
Silver nanoparticles (AgNPs) are one of the most widely used nanomaterials, but the mechanism of AgNP toxicity in terrestrial plants is still unclear. We compared the toxic effects of AgNPs and Ag+ on Arabidopsis thaliana at the physiological, ultrastructural and molecular levels. AgNPs did not affect seed germination; however, they showed stronger inhibitory effect on root elongation than Ag+. The results of transmission electron microscopy and metal content analysis showed that AgNPs could be accumulated in leaves. These absorbed AgNPs disrupted the thylakoid membrane structure and decreased chlorophyll content, which can inhibit plant growth. By comparison, a small amount of Ag+ was absorbed by seedlings, and it did not pronouncedly affect chloroplast structure and other metal ion absorption as AgNPs did. Compared with Ag+, AgNPs could alter the transcription of antioxidant and aquaporin genes, indicating that AgNPs changed the balance between the oxidant and antioxidant systems, and also affected the homeostasis of water and other small molecules within the plant body. All the data from physiological, ultrastructural and molecular levels suggest that AgNPs were more toxic than Ag+.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Silber, conductive paste
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, powder, 2-3.5 μm, ≥99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, nanopowder, <100 nm particle size, contains PVP as dispersant, 99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, nanopowder, <150 nm particle size, 99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, flakes, 10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber-Nanodrähte, diam. × L 50 nm × 6 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 0.5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, powder, 5-8 μm, ≥99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, foil, thickness 0.1 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, shot, 1-3 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber-Nanodrähte, diam. × L 100 nm × 6 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 0.25 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, granular, >250 μm, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, powder, <45 μm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, colloidal, 65-75% Ag basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, powder, <250 μm, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, foil, thickness 0.025 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 2.0 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 1.0 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, evaporation slug, diam. × L 0.6 cm × 1.2 cm, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 0.1 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wool, diam. 0.05 mm, ≥99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 1.5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, foil, thickness 1.0 mm, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, foil, thickness 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.