Merck
Neuronal and astrocytic metabolism in a transgenic rat model of Alzheimer's disease.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism (2014-03-07)
Linn Hege Nilsen, Menno P Witter, Ursula Sonnewald
ZUSAMMENFASSUNG
Regional hypometabolism of glucose in the brain is a hallmark of Alzheimer's disease (AD). However, little is known about the specific alterations of neuronal and astrocytic metabolism involved in homeostasis of glutamate and GABA in AD. Here, we investigated the effects of amyloid β (Aβ) pathology on neuronal and astrocytic metabolism and glial-neuronal interactions in amino acid neurotransmitter homeostasis in the transgenic McGill-R-Thy1-APP rat model of AD compared with healthy controls at age 15 months. Rats were injected with [1-(13)C]glucose and [1,2-(13)C]acetate, and extracts of the hippocampal formation as well as several cortical regions were analyzed using (1)H- and (13)C nuclear magnetic resonance spectroscopy and high-performance liquid chromatography. Reduced tricarboxylic acid cycle turnover was evident for glutamatergic and GABAergic neurons in hippocampal formation and frontal cortex, and for astrocytes in frontal cortex. Pyruvate carboxylation, which is necessary for de novo synthesis of amino acids, was decreased and affected the level of glutamine in hippocampal formation and those of glutamate, glutamine, GABA, and aspartate in the retrosplenial/cingulate cortex. Metabolic alterations were also detected in the entorhinal cortex. Overall, perturbations in energy- and neurotransmitter homeostasis, mitochondrial astrocytic and neuronal metabolism, and aspects of the glutamate-glutamine cycle were found in McGill-R-Thy1-APP rats.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
L-Glutamin -Lösung, 200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SAFC
L-Glutaminlösung 200 mmol/l, 29.23 mg/mL in saline, solution, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Brenztraubensäure, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
4-Aminobutansäure, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SAFC
L-Glutamin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-100.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
4-Aminobutansäure, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Brenztraubensäure, ≥97%, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-Glutaminsäure, ≥99% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
4-Aminobutansäure, BioXtra, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Brenztraubensäure, 95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
L-Glutaminsäure, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Brenztraubensäure, natural, ≥95%, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin -Lösung, 200 mM, Hybri-Max, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure, FCC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure -hydrochlorid, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
L-Glutamin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Glutaminsäure, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
L-Glutaminsäure, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
L-Glutamin, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Vigabatrin Unreinheit D, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.