Merck
Combinatorial alanine-scanning.
Current opinion in chemical biology (2001-08-02)
K L Morrison, G A Weiss
ZUSAMMENFASSUNG
Combinatorial libraries of alanine-substituted proteins can be used to rapidly identify residues important for protein function, stability and shape. Each alanine substitution examines the contribution of an individual amino acid sidechain to the functionality of the protein. The recently described method of shotgun scanning uses phage-displayed libraries of alanine-substituted proteins for high-throughput analysis.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
L-Alanin, ≥98% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Alanin, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Alanin, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Alanin, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
L-Alanin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Alanin, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
L-Alanin, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Alanin-12C3, 99.9 atom % 12C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.