Merck
Microbial dextran-hydrolyzing enzymes: fundamentals and applications.
Microbiology and molecular biology reviews : MMBR (2005-06-10)
Elvira Khalikova, Petri Susi, Timo Korpela
ZUSAMMENFASSUNG
Dextran is a chemically and physically complex polymer, breakdown of which is carried out by a variety of endo- and exodextranases. Enzymes in many groups can be classified as dextranases according to function: such enzymes include dextranhydrolases, glucodextranases, exoisomaltohydrolases, exoisomaltotriohydrases, and branched-dextran exo-1,2-alpha-glucosidases. Cycloisomalto-oligosaccharide glucanotransferase does not formally belong to the dextranases even though its side reaction produces hydrolyzed dextrans. A new classification system for glycosylhydrolases and glycosyltransferases, which is based on amino acid sequence similarities, divides the dextranases into five families. However, this classification is still incomplete since sequence information is missing for many of the enzymes that have been biochemically characterized as dextranases. Dextran-degrading enzymes have been isolated from a wide range of microorganisms. The major characteristics of these enzymes, the methods for analyzing their activities and biological roles, analysis of primary sequence data, and three-dimensional structures of dextranases have been dealt with in this review. Dextranases are promising for future use in various scientific and biotechnological applications.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc spp., Mr ~70,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc spp., Mr ~40,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc spp., Mr 450,000-650,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc spp., Mr ~6,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 1,500,000-2,800,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 35,000-45,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 9,000-11,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 60,000-76,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc spp., Mr ~100,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran, analytical standard, 25,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 150,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides, analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 670,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran, analytical standard, 5,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran, analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Set Mp 1,000-400,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran, analytical standard, 670,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran, analytical standard, 150,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran, analytical standard, 1,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran, analytical standard, 270,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides, Mr ~200,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran, analytical standard, 12,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc spp., Mr 15,000-25,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran -Lösung aus Leuconostoc mesenteroides, 20 % (w/w) (Autoclaved)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides, Mr ~60,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran, analytical standard, 410,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran, enzymatic synth.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran, analytical standard, 50,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides, analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), Mw 5,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran, analytical standard, 80,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides, analytical standard, Mw 1,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides, average mol wt 48,000-90,000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.