Merck
Glycine 1.5% for irrigation should be abandoned.
Urologia internationalis (2013-09-21)
Robert G Hahn
ZUSAMMENFASSUNG
Glycine 1.5% has long maintained a dominating role as an irrigating solution for monopolar transurethral resection of the prostate (TURP), as well as for certain other transurethral procedures. This review summarizes the findings of systematic experimental and clinical studies in which glycine 1.5% for irrigation was infused/absorbed and the outcome compared to at least one other irrigating fluid, including the isotonic saline used for bipolar TURP. There were 11 studies in animals, 3 in volunteers and 6 in patients undergoing TURP. With only one exception, which is probably due to low power, these studies either show a poorer outcome after administration or absorption of glycine solution or else that glycine 2.2% is more toxic than glycine 1.5%. The poorer outcomes consisted of more tissue damage or higher mortality (animals) or more symptoms (volunteers and patients). The safety of monopolar TURP would be improved by replacing glycine 1.5% with some other electrolyte-free fluid. The author argues that glycine 1.5% should be abandoned completely.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Glycin, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycin, suitable for electrophoresis, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycin, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycin, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, ≥98.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SAFC
Glycin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Glycin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycin, BioXtra, ≥99% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycin, ACS reagent, ≥98.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycin, 99%, FCC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Glycin, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycin, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycin, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.7-101% (calc. to the dried substance)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycin 1 M -Lösung
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Glycin, analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Glycin, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Glycin, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Glycin, tested according to Ph. Eur.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.