Merck
  • In vitro toxicological screening of nanoparticles on primary human endothelial cells and the role of flow in modulating cell response.
In vitro toxicological screening of nanoparticles on primary human endothelial cells and the role of flow in modulating cell response.
Nanotoxicology (2013-08-06)
Nadia Ucciferri, Eva-Marie Collnot, Birgit K Gaiser, Annalisa Tirella, Vicki Stone, Claudio Domenici, Claus-Michael Lehr, Arti Ahluwalia
ZUSAMMENFASSUNG
After passage through biological barriers, nanomaterials inevitably end up in contact with the vascular endothelium and can induce cardiovascular damage. In this study the toxicity and sub-lethal effects of six types of nanoparticle, including four of industrial and biomedical importance, on human endothelial cells were investigated using different in vitro assays. The results show that all the particles investigated induce some level of damage to the cells and that silver particles were most toxic, followed by titanium dioxide. Furthermore, endothelial cells were shown to be more susceptible when exposed to silver nanoparticles under flow conditions in a bioreactor. The study underlines that although simple in vitro tests are useful to screen compounds and to identify the type of effect induced on cells, they may not be sufficient to define safe exposure limits. Therefore, once initial toxicity screening has been conducted on nanomaterials, it is necessary to develop more physiologically relevant in vitro models to better understand how nanomaterials can impact on human health.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, nanopowder, 21 nm primary particle size (TEM), ≥99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Anatase, nanopowder, <25 nm particle size, 99.7% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, conductive paste
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Anatase, powder, 99.8% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, ReagentPlus®, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Anatase, powder, −325 mesh, ≥99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Rutil, powder, <5 μm, ≥99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Rutil, nanopowder, <100 nm particle size, 99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Mischung aus Rutil und Anatas, nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 0.5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber-Nanodrähte, diam. × L 200  nm × 10 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Mischung aus Rutil und Anatas, nanoparticles, <150 nm particle size (volume distribution, DLS), dispersion, 40 wt. % in H2O, 99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Rutil, ≥99.98% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, foil, thickness 0.1 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, foil, thickness 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, granular, >250 μm, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 0.25 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Rutil, 99.995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, colloidal, 65-75% Ag basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, contains 1% Mn as dopant, nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, powder, <250 μm, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Silber, foil, 150x150mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.95+%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, foil, thickness 0.025 mm, 99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Silber, foil, 2m coil, thickness 0.025mm, annealed, 99.95+%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 2.0 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Silber, wire, diam. 1.0 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Rutil, <001>, (single crystal substrate), ≥99.9% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.