Merck
  • Study on dioxygen reduction by mutational modifications of the hydrogen bond network leading from bulk water to the trinuclear copper center in bilirubin oxidase.
Study on dioxygen reduction by mutational modifications of the hydrogen bond network leading from bulk water to the trinuclear copper center in bilirubin oxidase.
Biochemical and biophysical research communications (2014-06-22)
Hirotoshi Morishita, Daisuke Kurita, Kunishige Kataoka, Takeshi Sakurai
ZUSAMMENFASSUNG
The hydrogen bond network leading from bulk water to the trinuclear copper center in bilirubin oxidase is constructed with Glu463 and water molecules to transport protons for the four-electron reduction of dioxygen. Substitutions of Glu463 with Gln or Ala were attributed to virtually complete loss or significant reduction in enzymatic activities due to an inhibition of the proton transfer steps to dioxygen. The single turnover reaction of the Glu463Gln mutant afforded the highly magnetically interacted intermediate II (native intermediate) with a broad g=1.96 electron paramagnetic resonance signal detectable at cryogenic temperatures. Reactions of the double mutants, Cys457Ser/Glu463Gln and Cys457Ser/Glu463Ala afforded the intermediate I (peroxide intermediate) because the type I copper center to donate the fourth electron to dioxygen was vacant in addition to the interference of proton transport due to the mutation at Glu463. The intermediate I gave no electron paramagnetic resonance signal, but the type II copper signal became detectable with the decay of the intermediate I. Structural and functional similarities between multicopper oxidases are discussed based on the present mutation at Glu463 in bilirubin oxidase.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-100.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Wasserstoff, ≥99.99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, powder, <425 μm, 99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, powder, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, foil, thickness 0.25 mm, 99.98% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, powder, <75 μm, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-Glutaminsäure, ≥99% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, powder (spheroidal), 10-25 μm, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, powder (dendritic), <45 μm, 99.7% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
L-Glutaminsäure, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, foil, thickness 0.025 mm, 99.98% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, nanopowder, 60-80 nm particle size (APS), ≥99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, turnings, purum p.a., ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, ACS reagent, granular, 10-40 mesh, ≥99.90%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure, FCC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, foil, ≥99.8% (complexometric)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, beads, 2-8 mm, 99.9995% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure -hydrochlorid, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, foil, thickness 1.0 mm, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Kupfer, mesh, 100x100mm, nominal aperture 0.14mm, thickness 0.25mm, wire diameter 0.115mm, 100x100 wires/inch, open area 30.3%, plain weave mesh
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, wire, diam. 0.25 mm, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Glutaminsäure, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, shot, −3-+14 mesh, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kupfer, beads, 2-8 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
L-Glutaminsäure, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.