Merck
AMP-activated protein kinase (AMPK) activity negatively regulates chondrogenic differentiation.
Bone (2014-12-17)
Kenjiro Bandow, Joji Kusuyama, Kyoko Kakimoto, Tomokazu Ohnishi, Tetsuya Matsuguchi
ZUSAMMENFASSUNG
Chondrocytes are derived from mesenchymal stem cells, and play an important role in cartilage formation. Sex determining region Y box (Sox) family transcription factors are essential for chondrogenic differentiation, whereas the intracellular signal pathways of Sox activation have not been clearly elucidated. AMP-activated protein kinase (AMPK) is a serine-threonine kinase generally regarded as a key regulator of cellular energy homeostasis. It is known that the catalytic alpha subunit of AMPK is activated by upstream AMPK kinases (AMPKKs) including liver kinase B1 (LKB1). We have previously reported that AMPK is a negative regulator of osteoblastic differentiation. Here, we have explored the role of AMPK in chondrogenic differentiation using in vitro culture models. The phosphorylation level of the catalytic AMPK alpha subunit significantly decreased during chondrogenic differentiation of primary chondrocyte precursors as well as ATDC-5, a well-characterized chondrogenic cell line. Treatment with metformin, an activator of AMPK, significantly reduced cartilage matrix formation and inhibited gene expression of sox6, sox9, col2a1 and aggrecan core protein (acp). Thus, chondrocyte differentiation is functionally associated with decreased AMPK activity.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Natriumsalicylat, ReagentPlus®, ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumselenit, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumselenit, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumselenit, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumsalicylat, 98.0-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumsalicylat, ≥99.5% (HPLC), puriss. p.a.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumselenit, anhydrous, ≥90.0% (RT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumsalicylat, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., 99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
3,4,4′-Trichlorcarbanilid, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Natriumsalicylat, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.