Merck
  • Synthesis and antitumor activity of novel per-butyrylated glycosides of podophyllotoxin and its derivatives.
Synthesis and antitumor activity of novel per-butyrylated glycosides of podophyllotoxin and its derivatives.
Bioorganic & medicinal chemistry (2015-03-07)
Cheng-Ting Zi, Dan Yang, Fa-Wu Dong, Gen-Tao Li, Yan Li, Zhong-Tao Ding, Jun Zhou, Zi-Hua Jiang, Jiang-Miao Hu
ZUSAMMENFASSUNG
A series of perbutyrylated glycosides of podophyllotoxin and its derivatives were synthesized and evaluated for their antitumor activity in vitro. Most of them exhibit cytotoxic activity against a panel of five human cancer cell lines (HL-60, SMMC-7721, A-549, MCF-7, SW480) using MTT assays. Among the synthesized compounds, epipodophyllotoxin α-d-galactopyranoside 8b, epipodophyllotoxin α-d-arabinopyranoside 8e, and podophyllotoxin β-d-glucopyranoside 11a show the highest potency of anticancer activity with their IC50 values ranging from 0.14 to 1.69μM. Structure activity relationship analysis indicates that the type of glycosidic linkage, the configuration at C-4 of the podophyllotoxin scaffold, and the substitution at 4'-position (OH vs OCH3) can all have significant effect on the potency of their anticancer activity. Several compounds are more active than the control drugs Etoposide and Cisplatin, suggesting their potential as anticancer agents for further development.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Thiazolylblau-Tetrazoliumbromid, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Thiazolylblau-Tetrazoliumbromid, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextrose, 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Galactose, ≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextrose, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Galactose, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Dextrose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Mannose, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
D-(+)-Glukose, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Galactose, ≥98% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Lactose, tested according to Ph. Eur.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Mannose, synthetic, ≥99% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Mannose, ≥99% (GC), wood
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Galactose, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Podophyllotoxin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Millipore
D-(+)-Galactose, suitable for microbiology, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, Hybri-Max, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Mannose, BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Maltose -Lösung, BioReagent, ~20% in H2O, Molecular Biology
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Galactose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Millipore
D-(+)-Mannose, suitable for microbiology, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Galactose, BioXtra, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, tested according to Ph. Eur.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Galactose, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.