Merck
  • RIP140 triggers foam-cell formation by repressing ABCA1/G1 expression and cholesterol efflux via liver X receptor.
RIP140 triggers foam-cell formation by repressing ABCA1/G1 expression and cholesterol efflux via liver X receptor.
FEBS letters (2015-01-24)
Yanhong He, Luankun Zhang, Zhuoming Li, Hui Gao, Zhongbao Yue, Zhiping Liu, Xueping Liu, Xiaojun Feng, Peiqing Liu
ZUSAMMENFASSUNG
Receptor-interacting protein 140 (RIP140) is a multifunctional coregulator of lipid metabolism and inflammation. However, the potential role of RIP140 in atherosclerosis remains unknown. The present study investigated the impact of RIP140 on foam cell formation, a critical step in pathogenesis of atherosclerosis. The expression of RIP140 was increased in foam cells. RIP140 overexpression resulted in decreased cholesterol efflux in macrophages and their concomitant differentiation into foam cells. Moreover, RIP140 negatively regulated the macrophage expression of ATP-binding cassette transporters A1 and G1 (ABCA1/G1), by suppressing the expression and activity of liver X receptor (LXR). These findings shed light onto the contribution of RIP140 to the development and progression of atherosclerosis, and suggest a novel therapeutic target for the treatment of atherosclerosis.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Phorbol-12-myristat-13-acetat, ≥99% (TLC), film or powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DAPI, for nucleic acid staining
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hämatoxylin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Hämatoxylin, certified by the BSC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Phorbol-12-myristat-13-acetat, synthetic, ≥98.0% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Phenylindol, technical grade, 95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
T0901317, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.