Merck
  • Metformin alleviates hepatosteatosis by restoring SIRT1-mediated autophagy induction via an AMP-activated protein kinase-independent pathway.
Metformin alleviates hepatosteatosis by restoring SIRT1-mediated autophagy induction via an AMP-activated protein kinase-independent pathway.
Autophagy (2014-12-09)
Young Mi Song, Yong-ho Lee, Ji-Won Kim, Dong-Sik Ham, Eun-Seok Kang, Bong Soo Cha, Hyun Chul Lee, Byung-Wan Lee
ZUSAMMENFASSUNG
Metformin activates both PRKA and SIRT1. Furthermore, autophagy is induced by either the PRKA-MTOR-ULK1 or SIRT1-FOXO signaling pathways. We aimed to elucidate the mechanism by which metformin alleviates hepatosteatosis by examining the molecular interplay between SIRT1, PRKA, and autophagy. ob/ob mice were divided into 3 groups: one with ad libitum feeding of a standard chow diet, one with 300 mg/kg intraperitoneal metformin injections, and one with 3 g/d caloric restriction (CR) for a period of 4 wk. Primary hepatocytes or HepG2 cells were treated with oleic acid (OA) plus high glucose in the absence or presence of metformin. Both CR and metformin significantly improved body weight and glucose homeostasis, along with hepatic steatosis, in ob/ob mice. Furthermore, CR and metformin both upregulated SIRT1 expression and also stimulated autophagy induction and flux in vivo. Metformin also prevented OA with high glucose-induced suppression of both SIRT1 expression and SIRT1-dependent activation of autophagy machinery, thereby alleviating intracellular lipid accumulation in vitro. Interestingly, metformin treatment upregulated SIRT1 expression and activated PRKA even after siRNA-mediated knockdown of PRKAA1/2 and SIRT1, respectively. Taken together, these results suggest that metformin alleviates hepatic steatosis through PRKA-independent, SIRT1-mediated effects on the autophagy machinery.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Roche
DNAse I, grade II, from bovine pancreas
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, ≥99.5% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20, viscous liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Calciumchlorid -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Oleinsäure, technical grade, 90%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextrose, 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Oleinsäure-Albumin aus Rinderserum, liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
MISSION® siRNA-Universal-Negativkontrolle Nr. 1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Tris-gepufferte Kochsalzlösung, 10 ×, solution
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Calciumchlorid, anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Leupeptin, microbial, ≥90% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Oleinsäure, ≥99% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Osmiumtetroxid, ReagentPlus®, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dextrose, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Chloroquin -diphosphat (Salz), powder or crystals, 98.5-101.0% (EP), meets EP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Oleinsäure, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Osmiumtetroxid -Lösung, 4 wt. % in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES-Pufferlösung, 1 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Dextrose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ölrot O, certified by the BSC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
D-(+)-Glukose, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Osmiumtetroxid -Lösung, 2.5 wt. % in tert-butanol
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Calciumchlorid, powder, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.