Merck
  • Antimicrobial and anti-biofilm activity of thiourea derivatives incorporating a 2-aminothiazole scaffold.
Antimicrobial and anti-biofilm activity of thiourea derivatives incorporating a 2-aminothiazole scaffold.
Chemical & pharmaceutical bulletin (2015-03-12)
Joanna Stefanska, Grażyna Nowicka, Marta Struga, Daniel Szulczyk, Anna Eugenia Koziol, Ewa Augustynowicz-Kopec, Agnieszka Napiorkowska, Anna Bielenica, Wojciech Filipowski, Anna Filipowska, Aleksandra Drzewiecka, Gabriele Giliberti, Silvia Madeddu, Stefano Boi, Paolo La Colla, Giuseppina Sanna
ZUSAMMENFASSUNG
A series of new thiourea derivatives of 1,3-thiazole have been synthesized. All obtained compounds were tested in vitro against a number of microorganisms, including Gram-positive cocci, Gram-negative rods and Candida albicans. Compounds were also tested for their in vitro tuberculostatic activity against the Mycobacterium tuberculosis H37Rv strain, as well as two 'wild' strains isolated from tuberculosis patients. Compounds 3 and 9 showed significant inhibition against Gram-positive cocci (standard strains and hospital strain). The range of MIC values is 2-32 µg/mL. Products 3 and 9 effectively inhibited the biofilm formation of both methicillin-resistant and standard strains of S. epidermidis. The halogen atom, especially at the 3rd position of the phenyl group, is significantly important for this antimicrobial activity. Moreover, all obtained compounds resulted in cytotoxicity and antiviral activity on a large set of DNA and RNA viruses, including Human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-1) and other several important human pathogens. Compound 4 showed activity against HIV-1 and Coxsackievirus type B5. Seven compounds resulted in cytotoxicity against MT-4 cells (CC50<10 µM).
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Saccharose, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Saccharose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Millipore
Saccharose, suitable for microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Absolute - Acetone free
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Methylalkohol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Methanol, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Methanol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99% (GC), Grade I, suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Saccharose, analytical standard, for enzymatic assay kit SCA20
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Saccharose, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.