Merck
  • Nephroprotective effect of vanillic acid against cisplatin induced nephrotoxicity in wistar rats: a biochemical and molecular study.
Nephroprotective effect of vanillic acid against cisplatin induced nephrotoxicity in wistar rats: a biochemical and molecular study.
Environmental toxicology and pharmacology (2015-01-07)
Ganapathy Sindhu, Emayavaramban Nishanthi, Ramalingam Sharmila
ZUSAMMENFASSUNG
Cisplatin is one of the extensively used anticancer drugs against various cancers. Dosage dependent nephrotoxicity is the major problem in cisplatin chemotherapy. Cisplatin induced nephrotoxicity results in the depletion of renal antioxidant defence system. Our present study is aimed to investigate the nephroprotective effect of vanilic acid to against cisplatin induced nephrotoxicity in male wistar rats. Elevated levels of serum creatinine, blood urea nitrogen, serum uric acid and reduced antioxidant status were observed as indicatives of nephrotoxicity in cisplatin (7mg/kg bw) alone administered rats. Animals which are pre-treated with vanillic acid (50mg/kg and 100mg/kg) restored the elevated levels of renal function markers and reduced antioxidant status to near normalcy when compared to cisplatin alone treated animals. Cisplatin induced lipid peroxidation was markedly reduced by oral administration of vanillic acid at a high dose. The findings in the present study suggest that vanillic acid is a potential antioxidant that reduce cisplatin nephrotoxicity and can be as a combinatorial regimen in cancer chemotherapy.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
cis-Diamminplatin(II)-dichlorid, crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Vanillinsäure, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Cisplatin, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
cis-Diaminplatin(II)-dichlorid, ≥99.9% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Vanillinsäure, purum, ≥97.0% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Vanillinsäure, ≥97%, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Vanillinsäure, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
trans-Platin(II)diammindichlorid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Cisplatin Unreinheit A, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Transplatin, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.