Merck
Monitoring newly synthesized proteins over the adult life span of Caenorhabditis elegans.
Journal of proteome research (2015-02-17)
Krishna Vukoti, Xiaokun Yu, Quanhu Sheng, Sudipto Saha, Zhaoyang Feng, Ao-Lin Hsu, Masaru Miyagi
ZUSAMMENFASSUNG
Little is known regarding how the synthesis and degradation of individual proteins change during the life of an organism. Such knowledge is vital to understanding the aging process. To fill this knowledge gap, we monitored newly synthesized proteins on a proteome scale in Caenorhabditis elegans over time during adulthood using a stable-isotope labeling by amino acids in cell culture (SILAC)-based label-chase approach. For most proteins, the rate of appearance of newly synthesized protein was high during the first 5 days of adulthood, slowed down between the fifth and the 11th days, and then increased again after the 11th day. However, the magnitude of appearance rate differed significantly from protein to protein. For example, the appearance of newly synthesized protein was fast for proteins involved in embryonic development, transcription regulation, and lipid binding/transport, with >70% of these proteins newly synthesized by day 5 of adulthood, whereas it was slow for proteins involved in cellular assembly and motility, such as actin and myosin, with <70% of these proteins newly synthesized even on day 16. The late-life increase of newly synthesized protein was especially high for ribosomal proteins and ATP synthases. We also investigated the effect of RNAi-mediated knockdown of the rpl-9 (ribosomal protein), atp-3 (ATP synthase), and ril-1 (RNAi-induced longevity-1) genes and found that inhibiting the expression of atp-3 and ril-1 beginning in late adulthood is still effective to extend the life span of C. elegans.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, reagent grade, ≥95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ACS reagent, ≥96%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumbicarbonat, ReagentPlus®, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harnstoff, powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Perfluoroctansäure, 95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harnstoff, ACS reagent, 99.0-100.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ACS reagent, ≥88%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Harnstoff, 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harnstoff -Lösung, BioUltra, ~8 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ammoniumbicarbonat, BioUltra, ≥99.5% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harnstoff, ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harnstoff, BioUltra, Molecular Biology, 99% (T)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harnstoff, BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harnstoff, suitable for electrophoresis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harnstoff, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ≥95%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Harnstoff, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harnstoff, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
USP
Harnstoff, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harnstoff, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harnstoff -Lösung, 40 % (w/v) in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Millipore
Harnstoff -Lösung, suitable for microbiology, 40% in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure -Lösung, BioUltra, 1.0 M in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Pentadecafluoroctansäure -Lösung, 100 μg/mL in methanol, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Harnstoff, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harnstoff-12C, 99.9 atom % 12C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.