Merck
  • Rapid evaluation technique to differentiate mushroom disease-related moulds by detecting microbial volatile organic compounds using HS-SPME-GC-MS.
Rapid evaluation technique to differentiate mushroom disease-related moulds by detecting microbial volatile organic compounds using HS-SPME-GC-MS.
Analytical and bioanalytical chemistry (2014-11-25)
Dalma Radványi, Attila Gere, Zsuzsa Jókai, Péter Fodor
ZUSAMMENFASSUNG
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) was used to analyse microbial volatile organic compounds (MVOCs) of mushroom disease-related microorganisms. Mycogone perniciosa, Lecanicillum fungicola var. fungicola, and Trichoderma aggressivum f. europaeum species, which are typically harmful in mushroom cultivation, were examined, and Agaricus bisporus (bisporic button mushroom) was also examined as a control. For internal standard, a mixture of alkanes was used; these were introduced as the memory effect of primed septa in the vial seal. Several different marker compounds were found in each sample, which enabled us to distinguish the different moulds and the mushroom mycelium from each other. Monitoring of marker compounds enabled us to investigate the behaviour of moulds. The records of the temporal pattern changes were used to produce partial least squares regression (PLS-R) models that enabled determination of the exact time of contamination (the infection time of the media). Using these evaluation techniques, the presence of mushroom disease-related fungi can be easily detected and monitored via their emitted MVOCs.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Nonan, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Tetradecan, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Pentadecan, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Tetradecan, olefin free, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Tetradecan, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, red hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Heptadecan, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Nonan, anhydrous, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, pink hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Pentadecan, ≥98.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polyacrylat (PA), 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Nonan, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Tragbarer SPME-Field-Sampler, coating PDMS/DVB
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, pink hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), 65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, blue hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polyacrylat (PA), 85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Pentadecan, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Tragbarer SPME-Field-Sampler, coating PDMS
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME StableFlex Methodenentwicklungs-Kit, Assortment, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), 100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME StableFlex Methodenentwicklungs-Kit, Assortment, StableFlex (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Tragbarer SPME-Field-Sampler, coating CAR/PDMS
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Faseranordnung, Carbowax-Polyethylenglycol (PEG)-Beschichtung, 60 μm PEG, Metal Alloy (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, purple hub
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
SPME-Fasersortiment-Kit 4, Assortment #4, Fused Silica (1 cm), size 24 ga, Manual Holder, pk of 3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Heptadecan, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.