Merck
Conversion of mouse fibroblasts into cardiomyocyte-like cells using small molecule treatments.
Biomaterials (2015-04-25)
Gyuman Park, Byung Sun Yoon, Yoon Sik Kim, Seung-Cheol Choi, Jai-Hee Moon, Suhyun Kwon, Jihye Hwang, Wonjin Yun, Jong-Ho Kim, Chi-Yeon Park, Do-Sun Lim, Yang In Kim, Chil Hwan Oh, Seungkwon You
ZUSAMMENFASSUNG
The possibility of controlling cell fates by overexpressing specific transcription factors has led to numerous studies in stem cell research. Small molecules can be used, instead of transcription factors, to induce the de-differentiation of somatic cells or to induce pluripotent cells (iPSCs). Here we reported that combinations of small molecules could convert mouse fibroblasts into cardiomyocyte-like cell without requiring transcription factor expression. Treatment with specific combinations of small molecules that are enhancer for iPSC induction converted mouse fibroblasts into spontaneously contracting, cardiac troponin T-positive, cardiomyocyte-like cells. We specifically identified five small molecules that can induce mouse fibroblasts to form these cardiomyocyte-like cells. These cells are similar to primary cardiomyocytes in terms of marker gene expression, epigenetic status of cardiac-specific genes, and subcellular structure. Our findings indicate that lineage conversion can be induced not only by transcription factors, but also by small molecules.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, BioReagent, Molecular Biology, ≥98.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, powder, suitable for cell culture, γ-irradiated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, ACS reagent, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat -Lösung, BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Deoxycholsäure Natriumsalz, BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Deoxycholsäure Natriumsalz, ≥97% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, BioXtra, ≥99.0%, crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, reagent grade, crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat -Lösung, BioUltra, 20% in H2O
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SAFC
L-Glutamin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumpyrophosphat, ≥95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Natriumdodecylsulfat, dust-free pellets, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumorthovanadat, ≥90% (titration)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, ACS reagent, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumorthovanadat, 99.98% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
SAFC
Deoxycholsäure Natriumsalz
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, BioXtra, ≥99.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Ascorbinsäure, reagent grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, ≥98.0% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
L-Glutamin, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumdodecylsulfat, 92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumfluorid, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.