Merck
  • One Step Preparation of Reduced Graphene Oxide/Pd-Fe3 O4 @Polypyrrole Composites and Their Application in Catalysis.
One Step Preparation of Reduced Graphene Oxide/Pd-Fe3 O4 @Polypyrrole Composites and Their Application in Catalysis.
Chemistry, an Asian journal (2015-06-26)
Tongjie Yao, Hao Wang, Quan Zuo, Jie Wu, Xiao Zhang, Fang Cui, Tieyu Cui
ZUSAMMENFASSUNG
The simple preparation of catalysts with superior catalytic activity and good reusability is highly desirable. Herein, we report a novel strategy to construct reduced graphene oxide (rGO)/Pd-Fe3 O4 @polypyrrole (PPy) catalysts with Pd and Fe3 O4 nanoparticles anchored on a rGO nanosheet surface and wrapped in a PPy shell. The synthesis and assembly of both the Pd and Fe3 O4 nanoparticles, the preparation of the PPy layer, and the reduction of graphene oxide nanosheets were finished in one step. In the system, the PPy layer not only prevented aggregation of Pd and Fe3 O4 nanoparticles, but also generated a synergistic effect with precursor Pd(2+) ions, which led to a high dispersity of as-prepared Pd nanoparticles. Although the procedure was simplified to one step, the catalytic activity and reusability were not sacrificed. In the reduction of 4-nitrophenol, their catalytic performance was better than that in recent reports. Moreover, the catalysts showed good reusability owing to their magnetic properties.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, 30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid, powder, ≥98.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Schwefelsäure, 99.999%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-chlorid, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-chlorid, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Pyrrol, reagent grade, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid, granular, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumnitrat, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid, purum p.a., ≥96% (gas-volumetric)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, 34.5-36.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid, granular, 10-40 mesh, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-chlorid, anhydrous, 60% Pd basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid -Lösung, ~12 wt. % in 14 M NaOH
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Pyrrol, ≥98%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
VenPure® SF, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumnitrat, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-chlorid -Lösung, 5 wt. % in 10 wt. % HCl
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-chlorid, 99.995%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid, caplets (18 × 10 × 8 mm), 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid -Lösung, 2.0 M in triethylene glycol dimethyl ether
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumnitrat, BioXtra, ≥99.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumnitrat, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-chlorid, anhydrous, 59-60% palladium (Pd) basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Palladium(II) chloride ChemBeads
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Kaliumpermanganat, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.