Merck
  • Activity of Selected Antioxidant Enzymes, Selenium Content and Fatty Acid Composition in the Liver of the Brown Hare (Lepus europaeus L.) in Relation to the Season of the Year.
Activity of Selected Antioxidant Enzymes, Selenium Content and Fatty Acid Composition in the Liver of the Brown Hare (Lepus europaeus L.) in Relation to the Season of the Year.
Biological trace element research (2015-06-06)
Radosław Drozd, Renata Pilarczyk, Bogumiła Pilarczyk, Arleta Drozd, Agnieszka Tomza-Marciniak, Teresa Bombik, Małgorzata Bąkowska, Elżbieta Bombik, Dorota Jankowiak, Agata Wasak
ZUSAMMENFASSUNG
The aim of the study was to evaluate the effect of low concentrations of selenium in the environment on the activity of selected antioxidant enzymes: Se-GSHPx, total GSHPx, SOD, CAT, and GST as well as fatty acid profile in the livers of brown hares during winter and spring. Liver tissues obtained from 20 brown hares collected in the north-eastern Poland in the winter and spring season were analyzed. In the tissue analyzed, a significantly lower level of selenium was noticeable in the spring compared to winter; however, values measured in both seasons indicated a deficiency of this element in the analyzed population of brown hares. There were no differences found that could indicate the influence of Se deficiency on the activity of antioxidant enzymes. The determined activity of antioxidant enzymes and fatty acid composition suggest a negligible impact of the low concentration of Se on the analyzed biochemical parameters of brown hare livers.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, 30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cyclohexan, ACS reagent, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, 50 wt. % in H2O, stabilized
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Selen, powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Selen, powder, −100 mesh, ≥99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cyclohexan, anhydrous, 99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung, 34.5-36.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminonaphthalin, BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Cyclohexan, ACS reagent, ≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminonaphthalin, ≥95% (HPLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Selen, pellets, <5 mm particle size, ≥99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Selen, pellets, <5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Selen, foil, 25x25mm, thickness 3mm, 99.95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Selen, pellets, < 5mm, ≥99.999%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.