Merck
  • Bioaccessibility of selenium, selenomethionine and selenocysteine from foods and influence of heat processing on the same.
Bioaccessibility of selenium, selenomethionine and selenocysteine from foods and influence of heat processing on the same.
Food chemistry (2015-10-17)
Anjum Khanam, Kalpana Platel
ZUSAMMENFASSUNG
Selenium (Se) is an essential nutrient with diverse physiological functions. The selenium content of commonly consumed cereals, pulses and green leafy vegetables (GLV) was determined. Bioaccessibility of Se, and its organic forms selenomethionine (SeMet), and selenocysteine (SeCys2) was also examined, and the effect of heat processing on the same was studied. The bioaccessibility of Se in cereals ranged from 10% to 24%, that of pulses was between 12% and 29%, and of GLV, 10-31%. The concentration of SeMet in the dialysates of the cereals, pulses and GLV ranged from 5.15 to 28.7, 2.7 to 36.2, and 0.03 to 5ngg(-1), respectively. The concentration of SeCys2 in the dialysates of the foods examined was negligible. Heat processing significantly decreased the bioaccessibility of Se, SeMet and SeCys2. This is the first report on the bioaccessibility of Se and its major organic forms from commonly consumed staples, and the effect of heat processing on the same.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, reagent grade, ≥95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ACS reagent, ≥96%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, anhydrous, 99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ACS reagent, ≥88%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Selen, powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, Absolute - Acetone free
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Selen, powder, −100 mesh, ≥99.5% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Germanium(IV)-oxid, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ameisensäure, ≥95%, FCC, FG
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Germanium(IV)-oxid, (crystalline powder), 99.998% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Selen, pellets, <5 mm particle size, ≥99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Germanium(IV)-oxid, powder, 99.999% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Selen, pellets, <5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for NMR (reference standard)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Methanol -Lösung, suitable for NMR (reference standard), 4% in methanol-d4 (99.8 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Seleno-DL-cystine, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Selen, foil, 25x25mm, thickness 3mm, 99.95%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Selen, pellets, < 5mm, ≥99.999%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.