Merck
  • Inhibition of autophagy promotes metastasis and glycolysis by inducing ROS in gastric cancer cells.
Inhibition of autophagy promotes metastasis and glycolysis by inducing ROS in gastric cancer cells.
Oncotarget (2015-10-27)
Wenjie Qin, Chao Li, Wen Zheng, Qingqu Guo, Yuefeng Zhang, Muxing Kang, Bo Zhang, Bin Yang, Baozhong Li, Haijun Yang, Yulian Wu
ZUSAMMENFASSUNG
Autophagy defect has been shown to be correlated with malignant phenotype and poor prognosis of human cancers, however, the detailed mechanisms remain obscure. In this study, we investigated the biological changes induced by autophagy inhibition in gastric cancer. We showed that inhibition of autophagy in gastric cancer cells promotes epithelial-mesenchymal transition (EMT) and metastasis, alters metabolic phenotype from mitochondrial oxidative phosphorylation to aerobic glycolysis and converts cell phenotype toward malignant, which maybe further contribute to chemoresistance and poor prognosis of gastric cancer. We also identified that the EMT and metabolism alterations induced by autophagy inhibition were dependent on ROS-NF-κB-HIF-1α pathway. More importantly, scavenging of ROS by the antioxidant N-acetylcysteine (NAC) attenuated activation of NF-κB and HIF-1α in autophagy-deficient gastric cancer cells, and autophagy inhibition induced metastasis and glycolysis were also diminished by NAC in vivo. Taken together, our findings suggested that autophagy defect promotes metastasis and glycolysis of gastric cancer, and antioxidants could be used to improve disease outcome for gastric cancer patients with autophagy defect.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
DAPI, for nucleic acid staining
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-Cystein, BioReagent, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Thiazolylblau-Tetrazoliumbromid, 98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-Cystein, Sigma Grade, ≥99% (TLC), powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Thiazolylblau-Tetrazoliumbromid, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Dextrose, 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Desoxy-D-Glucose, ≥98% (GC), crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Desoxy-D-Glucose, ≥99% (GC), crystalline
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
D-(+)-Glukose, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-Cystein, BioXtra, ≥99% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Desoxy-D-Glucose, ≥98% (GC), BioXtra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, Hybri-Max, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glukose, 99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
2-Methoxyestradiol, powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Amyloid Protein Non-Aβ Component, ≥80% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA, targeting mouse Rela
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA, targeting human RELA
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.