Merck
  • Exogenous cardiolipin localizes to mitochondria and prevents TAZ knockdown-induced apoptosis in myeloid progenitor cells.
Exogenous cardiolipin localizes to mitochondria and prevents TAZ knockdown-induced apoptosis in myeloid progenitor cells.
Biochemical and biophysical research communications (2015-07-15)
Nikita Ikon, Betty Su, Fong-Fu Hsu, Trudy M Forte, Robert O Ryan
ZUSAMMENFASSUNG
The concentration and composition of cardiolipin (CL) in mitochondria are altered in age-related heart disease, Barth Syndrome, and other rare genetic disorders, resulting in mitochondrial dysfunction. To explore whether exogenous CL can be delivered to cells, CL was combined with apolipoprotein A-I to generate water-soluble, nanoscale complexes termed nanodisks (ND). Mass spectrometry of HL60 myeloid progenitor cell extracts revealed a 30-fold increase in cellular CL content following incubation with CL-ND. When CL-ND containing a fluorescent CL analogue was employed, confocal microscopy revealed CL localization to mitochondria. The ability of CL-ND to elicit a physiological response was examined in an HL60 cell culture model of Barth Syndrome neutropenia. siRNA knockdown of the phospholipid transacylase, tafazzin (TAZ), induced apoptosis in these cells. When TAZ knockdown cells were incubated with CL-ND, the apoptotic response was attenuated. Thus, CL-ND represent a potential intervention strategy for replenishment of CL in Barth Syndrome, age-related heart disease, and other disorders characterized by depletion of this key mitochondrial phospholipid.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Saccharose, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propidiumjodid, ≥94.0% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Propidiumjodid -Lösung
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, ≥99% (GC), Grade I, suitable for plant cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Saccharose, meets USP testing specifications
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Avanti
14:0 Cardiolipin (ammonium salt), 1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (ammonium salt), chloroform
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
3-(Biphenyl-4-yl)-5-(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-Triazol, 97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.