Merck
Shifting the Balance of Activating and Inhibitory Natural Killer Receptor Ligands on
Cancer immunology research (2017-06-04)
Alexandra Frazao, Marina Colombo, Emmanuelle Fourmentraux-Neves, Meriem Messaoudene, Sylvie Rusakiewicz, Laurence Zitvogel, Eric Vivier, Frédéric Vély, Florence Faure, Brigitte Dréno, Houssem Benlalam, Fanny Bouquet, Ariel Savina, Eric Pasmant, Antoine Toubert, Marie-Françoise Avril, Anne Caignard
ZUSAMMENFASSUNG
Over 60% of human melanoma tumors bear a mutation in the
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Human MICA ELISA Kit, for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.