- A Flow Cytometry Protocol to Estimate DNA Content in the Yellowtail Tetra
A Flow Cytometry Protocol to Estimate DNA Content in the Yellowtail Tetra
Frontiers in genetics (2017-10-11)
Pedro L P Xavier, José A Senhorini, Matheus Pereira-Santos, Takafumi Fujimoto, Eduardo Shimoda, Luciano A Silva, Silvio A Dos Santos, George S Yasui
PMID28993791
ZUSAMMENFASSUNG
The production of triploid yellowtail tetra
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Dulbeccos Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, Without calcium chloride, powder, suitable for cell culture
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.