Merck
  • Regulation of m6A Transcripts by the 3'→5' RNA Helicase YTHDC2 Is Essential for a Successful Meiotic Program in the Mammalian Germline.
Regulation of m6A Transcripts by the 3'→5' RNA Helicase YTHDC2 Is Essential for a Successful Meiotic Program in the Mammalian Germline.
Molecular cell (2017-10-17)
Magdalena Natalia Wojtas, Radha Raman Pandey, Mateusz Mendel, David Homolka, Ravi Sachidanandam, Ramesh S Pillai
ZUSAMMENFASSUNG
N6-methyladenosine (m6A) is an essential internal RNA modification that is critical for gene expression control in most organisms. Proteins with a YTH domain recognize m6A marks and are mediators of molecular functions like RNA splicing, mRNA decay, and translation control. Here we demonstrate that YTH domain-containing 2 (YTHDC2) is an m6A reader that is essential for male and female fertility in mice. High-throughput mapping of the m6A transcriptome and expression analysis in the Yhtdc2 mutant testes reveal an upregulation of m6A-enriched transcripts. Our biochemical studies indicate that YTHDC2 is an RNA-induced ATPase with a 3'→5' RNA helicase activity. Furthermore, YTHDC2 recruits the 5'→3' exoribonuclease XRN1 via Ankyrin repeats that are inserted in between the RecA modules of the RNA helicase domain. Our studies reveal a role for YTHDC2 in modulating the levels of m6A-modified germline transcripts to maintain a gene expression program that is conducive for progression through meiosis.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Millipore
Anti-FLAG® M2 Magnetperlen, affinity isolated antibody
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20, BioXtra, viscous liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Bouin-Lösung, histological fixative
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Periodsäure-Schiff-(PAS-)-Färbesystem
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Ponceau S, BioReagent, suitable for electrophoresis
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Eosin Y Dinatriumsalz, certified by the BSC
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Harris-Hämatoxylin-Lösung, modifiziert
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Vanadyl-Ribonukleosid-Komplexe -Lösung, BioReagent, Molecular Biology, 200 mM
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Roche
Anti-HA-Affinitätsmatrix, from rat IgG1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
(−)-Menthol, ReagentPlus®, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.