Merck
  • One-pot synthesis of magnetic zeolitic imidazolate framework/grapheme oxide composites for the extraction of neonicotinoid insecticides from environmental water samples.
One-pot synthesis of magnetic zeolitic imidazolate framework/grapheme oxide composites for the extraction of neonicotinoid insecticides from environmental water samples.
Journal of separation science (2017-10-11)
Xiaolin Cao, Zejun Jiang, Shanshan Wang, Sihui Hong, Hui Li, Yong Shao, Yongxin She, Jing Wang, Fen Jin, Maojun Jin
ZUSAMMENFASSUNG
Magnetic zeolitic imidazolate framework 67/graphene oxide composites were synthesized by one-pot method at room temperature for the first time. Electrostatic interactions between positively charged metal ions and both negatively charged graphene oxide and Fe
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
2-Methylimidazol, 99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Thiamethoxam, PESTANAL®, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Clothianidin, PESTANAL®, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
N-(6-Chlor-3-pyridylmethyl)-N-cyan-N-methylacetamidin, PESTANAL®, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Thiacloprid, PESTANAL®, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Supelco
Dinotefuran, PESTANAL®, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.