Merck
Fluorescent Ca
Science signaling (2018-02-01)
Nathan A Smith, Benjamin T Kress, Yuan Lu, Devin Chandler-Militello, Abdellatif Benraiss, Maiken Nedergaard
ZUSAMMENFASSUNG
Fluorescent Ca
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Supelco
Malachitgrünchlorid, analytical standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sigma-Aldrich
Strophanthidin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Ouabain, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.