Batterie-Materialien
Mit unübertroffener Reinheit und Konsistenz bieten unsere Batteriematerialien eine hervorragende, zuverlässige Leistung, die unseren Kunden hilft, reproduzierbare Daten zu erhalten, selbst bei langen Zyklusexperimenten. Unsere vielfältige Auswahl an Batteriematerialien unterstützt alle Ihre Forschungsanforderungen, vom Labormaßstab über den Pilotmaßstab bis hin zur Herstellung.
Produkte
Elektrolyt-Batteriematerialien
Ein Elektrolyt ist eine Substanz, die Elektrizität leitet, wenn sie in einem Lösungsmittel gelöst ist, und die für das ordnungsgemäße Funktionieren einer Batterie unerlässlich ist. Bei Lithium-Ionen-Batterien besteht der Elektrolyt in der Regel aus einem Lithiumsalz wie Lithiumhexafluorophosphat, das in einer Mischung aus organischen Lösungsmitteln wie Ethylencarbonat und Diethylcarbonat gelöst ist.
Unsere Batterieelektrolyte bieten die beständigste und zuverlässigste Leistung, da sie Spuren von Wasser- und Säureverunreinigungen streng begrenzen. Wir wissen, dass die Kunden unterschiedliche Anforderungen an die Elektrolytformulierung haben. Deshalb bieten wir sowohl vorformulierte Elektrolyte, die direkt aus der Flasche verwendet werden können, als auch alle Batterie-Elektrolyt-Materialien, wie Lösungsmittel, Elektrolytsalze und Additive, die Kunden für die interne Formulierung ihrer eigenen Elektrolyte benötigen. Diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit stellen sicher, dass unsere Kunden genau die richtigen Lösungen für ihre Bedürfnisse erhalten, ganz gleich, ob sie an der Prüfung von Knopfzellen oder an der Herstellung von Prototypen für Pouch-Zellen arbeiten.
Kathoden-Batterie-Materialien
In einer Lithium-Ionen-Batterie ist die Kathode die Elektrode, die Elektronen aus dem externen Stromkreis aufnimmt und eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Ladungsgleichgewichts spielt, indem sie gleichzeitig Lithiumionen einlagert. Normalerweise besteht die Kathode aus einem aktiven Kathodenmaterial (CAM, ~90%), einem polymeren Bindemittel (~5%) und einem leitfähigen Zusatzstoff (~5%). Diese Materialien werden zu einer Aufschlämmung gemischt, die dann auf einen Aluminiumfolien-Stromabnehmer gegossen wird, um die Kathode herzustellen.
Die Wahl des CAM ist ein Schlüsselfaktor, der die Energiedichte der Lithium-Ionen-Batterie durch Zellspannung und Kapazität bestimmt. Unsere hochqualitativen CAMs umfassen beliebte Materialien wie Lithium-Kobalt-Oxid (LiCoO2), Lithium-Mangan-Oxid (LiMn2O4), Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4 oder LFP) und Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (LiNiMnCoO2 oder NMC), die jeweils Stärken und Nachteile in Bezug auf Energiedichte, thermische Stabilität und Kosteneffizienz aufweisen. Wir bieten auch fertig gegossene Slurries und ready-to-use electrode sheets für unsere Kunden an, die den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Kathodenverarbeitung überspringen und ihre Forschung beschleunigen wollen.
Anode Batterie Materialien
In einer Lithium-Ionen-Batterie ist die Anode die "negative" oder "reduzierende" Elektrode, die eine Quelle für Elektronen darstellt. Klassischerweise werden Anodenmaterialien aus Graphit, kohlenstoffbasierten Materialien oder Metalloxiden hergestellt, die als Interkalationsanoden bezeichnet werden. Anoden der nächsten Generation vom Konversionstyp, wie Silizium und Lithiummetall, werden aufgrund ihrer höheren Energiedichte immer beliebter.
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen Anodenmaterialien, darunter Natur- und Kunstgraphit, Silizium-Anodenmaterialien wie Nanopartikel und Silizium-Kohlenstoff-Verbundwerkstoffe, Lithiumtitanat (LTO) und metallisches Lithium. Wir bieten auch Anodenmaterialien mit Kohlenstoff- und LATP-Beschichtungen an, um die Leistung auf die Kundenbedürfnisse abzustimmen, sowie fertig gegossene Slurries und fertige Elektrodenblätter.
Festkörperbatterie-Materialien
Festkörperbatterien verwenden einen festen Elektrolyten als Ersatz für den flüssigen Elektrolyten, der in den derzeitigen Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird, und sind eine der vielversprechendsten Batterietechnologien der nächsten Generation zur Verbesserung der Sicherheit und Energiedichte. Festelektrolyte können aus einer Reihe von Materialien wie Keramik, Polymeren und Gläsern hergestellt werden, die jeweils einzigartige Vorteile und Eigenschaften aufweisen. Unsere hochwertigen Festkörperelektrolytmaterialien sind in verschiedenen Zusammensetzungen erhältlich, darunter Sulfide, Oxide und Halogenide. Die Materialien werden sorgfältig mit kontrollierter Partikelgröße, Kristallinität und Reinheit synthetisiert, um eine zuverlässige und reproduzierbare Leistung in elektrochemischen Zellen zu gewährleisten.
Natrium-Ionen-Batterie-Materialien
Natrium-Ionen-Batterien sind eine aufstrebende Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien, die erhebliche Vorteile wie niedrigere Materialkosten, verbesserte Sicherheit und reichlich vorhandene Ressourcen bieten. Natrium-Ionen-Batterien verwenden Natrium-Ionen anstelle von Lithium-Ionen, um elektrische Ladungen zu speichern und zu übertragen.
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen Natrium-Ionen-Batteriematerialien an. Zu unseren Natrium-Ionen-Materialien gehören Elektrolyte, aktive Kathoden- und Anodenmaterialien, Vorstufen und Elektrodenblätter, die alle darauf ausgelegt sind, eine hohe Energiedichte, eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende, reproduzierbare Leistung zu liefern.
Battery-grade Precursors
Vorläufer sind die Verbindungen, die zur Herstellung der aktiven Kathoden- oder Anodenmaterialien verwendet werden. Wir bieten eine Reihe von hochwertige Salzvorstufen für die Synthese von Batteriematerialien, darunter Lithiumsalze in Batteriequalität wie Lithiumhydroxid und Lithiumcarbonat und hochreine Übergangsmetallsalze wie Kobalt-, Mangan-, Nickel-, Aluminium- und Eisensalze. Ob Vorstufen für Festkörperreaktionen, Co-Fällung oder nasschemische Verarbeitung, wir haben die hochreinen Vorstufen, die unsere Kunden bei der zuverlässigen und reproduzierbaren Synthese von Hochleistungs-Batteriematerialien unterstützen.
Unser Expertenteam steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie bei der Navigation durch das riesige Angebot an Batteriematerialien zu unterstützen und die besten Lösungen zu entwickeln, die die Leistung Ihrer Batterien maximieren. Entdecken Sie diese und weitere Batteriematerialien, einschließlich unserer batteriegerechten und umweltfreundlicheren Alternativprodukte. Informieren Sie sich über unsere Aluminium-, Kupfer- und Nickel-Batteriefolien, hochviskose Anoden- und Kathodenbindemittel und Kohlenstoff-Nanomaterialien für alle Ihre Forschungs- und Geschäftsanforderungen.
Verwandte Ressourcen
- Article: Ionic Liquids for Rechareable Batteries
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.
- Article: Electrode Materials for Li-ion Batteries
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
- Article: Nano Olivine-based Cathode Materials for Li-ion Batteries
Researchers urged to develop renewable energy sources like wind and solar to mitigate fossil fuel's environmental impact.
- Article: Solid-State Rechargeable Batteries
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
- Article: Recent Developments in Silicon Anode Materials for High Performance Lithium-Ion Batteries
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.
- Article: Ionic Liquids for Energy Storage Applications
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
- Article: Safer High-Performance Electrodes, Solid Electrolytes, and Interface Reactions for Lithium-Ion Batteries
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
- Article: Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
- Article: Scaling Up High-Energy Cathode Materials for Electric Vehicles
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
- Article: Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications